Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
4 x 96-well PTFE Microplates
40 x 24 mm Tubes
96 x 16 mm Tubes
Beschreibung
Typ: 4 Platten 96 Wells PTFE
Spezifikation
Beschreibung | Heating Block for Reaction System |
Zur Verwendung mit (Geräte) | RS-250D-S Shaking Reaction Stations |
Aufnahmevermögen | 4 x 96-well PTFE Microplates |
Material | PTFE |
Typ | Heating Block |
Enthält | 4 Blöcke, 96 Wells |
Gewährleistung | 1 Year |