Learn More
Eleutheroside E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489036
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16489036 100 mg -
16468928 10 mg -
16451368 5 mg 5 Milligramm
16414807 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489036 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0272
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eleutheroside E
CAS 39432-56-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H46O18
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (134.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=C1[C@H]2[C@@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C(OC)=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C(OC)=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO
Molekulargewicht (g/mol) 742.72
Formelmasse 742.72
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation