Learn More
Eliglustat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476238 10 mg -
16452367 50 mg -
16421459 1 mg 1 Milligramm
16408837 5 mg 5 Milligramm
16456586 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476238 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14885
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eliglustat
CAS 491833-29-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H36N2O4
Menge 10 mg
Synonym Genz 99067
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (247.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 404.54
Formelmasse 404.54
Reinheit (%) 98.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism