Learn More
Eliprodil, MedChemExpress
Beschreibung
Eliprodil(SL-820715) is a non-competitive NR2B-NMDA receptor antagonist(IC50=1 uM), less potent for NR2A- and NR2C-containing receptors(IC50> 100 uM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eliprodil |
| CAS | 119431-25-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H23ClFNO |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | SL-820715 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 14.29 mg/mL (41.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1C(O)CN(CC2)CCC2CC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 347.85 |
| Mehr anzeigen |