Learn More
Ellaginsäurehydrat, 97 %, kann bis zu 12 % Wasser betragen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472348 5 g 5 Gramm
11482348 25 g 25 Gramm
11492348 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15722.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302.19 g/mol
Ellagic acid used as selective, ATP-competitive inhibitor of casein kinase 2. Exhibits antitumor activity and inhibits glutathione S-transferase. It is also used as a Topo I and II, FGR, GSK, and PKA inhibitor.Commonly occurring plant polyphenol, inhibitor of glutathione S-transferase. Used for the assay of factor XIIa in plasma.Contact activation in blood coagulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die als selektiver, ATP-wettbewerbsfähiger Inhibitor von Caseinkinase 2 verwendete ellagische Säure. Zeigt eine Antitumoraktivität und hemmt die Glutathion-S-Transferase. Es wird auch als Topo I und II, FGR, GSK, und PKA inhibitor. Häufig vorkommende Pflanze Polyphenol, Inhibitor von Glutathion S-Transferase verwendet. Wird für den Assay von Faktor XIIa im Plasma verwendet. Kontaktaktivierung bei der Blutgerinnung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in 1 M Natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH und Pyridin.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Im Dunkeln und fern von Luft lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 476-66-4
Summenformel C14H6O8
Molekulargewicht (g/mol) 302.19
MDL-Nummer MFCD00006914
InChI-Schlüssel AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC-Name 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaene-3,10-dione
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ellagic acid hydrate
Schmelzpunkt 450°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 12 % Wasser enthalten
Menge 5 g
Beilstein 47549
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3547
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in 1M sodium hydroxide (10mg/ml),EtOH,and pyridine.
Formelmasse 302.20 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%