Learn More
Ellagsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406842 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406842 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406842 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215102905
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Bestimmung von Faktor XIIa im Plasma verwendet. Ellagsäure, MP Biomedicals ist ein häufig vorkommendes pflanzliches Polyphenol und ein Inhibitor der Glutathion-S-Transferase mit Kontaktaktivierung bei der Blutgerinnung.
Ellagsäure ist ein natürlich vorkommendes Pflanzenphenol, das ein starkes Antioxidans ist, vermutlich indem es als Fänger von Sauerstoffspezies wirkt, die bei der Behandlung mit Wasserstoffperoxid entstehen. Es schützt die DNA-Doppelhelix vor Schäden durch Alkylierungsmittel.
  • Verzögerte kutane Überempfindlichkeitsreaktion auf Tuberkulin und Rinderserumalbumin bei Meerschweinchen
  • Besitzt antimutagene und antikarzinogene Eigenschaften
  • Es wurde berichtet, dass es Topoisomerasen I und II sowie Gyrase hemmt.
  • Inhibitor der Glutathion-S-Transferase
  • Hämostatikum
Spezifikation
CAS 476-66-4
Schmelzpunkt >300 °C (Literatur)
Summenformel C14H6O8
MDL-Nummer MFCD00006914
Menge 5 g
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
Löslichkeitsinformationen Löslich in 1M Natriumhydroxid (10 mg/ml, dunkelbraune bis grüne Lösung) oder anderen Alkalien; löslich in Pyridin. Leicht löslich in Wasser oder Ethanol.
InChI-Schlüssel AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
IUPAC-Name 6,7,13,14-Tetrahydroxy-2,9-dioxat-tracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
Molekulargewicht (g/mol) 302.19
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Formelmasse 302.2
Physikalische Form Pulver