Learn More
MedChemExpress Ellipticine hydrochloride
Artikelnummer. 16439347
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439347 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439347 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15753A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ellipticine (NSC 71795) hydrochloride is a potent antineoplastic agent; inhibits DNA topoisomerase II activities.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekulargewicht 282.77 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 5081-48-1
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.34%
Löslichkeit DMSO : 5.8 mg/mL (20.51 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym NSC 71795 hydrochloride
Ziel Topoisomerase
Menge 5 mg