Learn More
ELN484228, TRC
Artikelnummer. 30380470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380470 1 g
30385714 500 mg
30388235 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380470 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5000051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-63-0
Summenformel C12 H10 F N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 251.277
Synonym ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
IUPAC-Name N-(4-Fluorphenyl)benzolsulfonamid
SMILES Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Formelmasse 251.042