Learn More
ELR510444, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466998 10 mg -
16457066 100 mg -
16423057 50 mg 50 Milligramm
16419547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466998 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16191
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ELR510444 is a novel microtubule disruptor; inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of 30.9 nM; not a substrate for the P-glycoprotein drug transporter and retains activity in βIII-tubulin-overexpressing cell lines.
ELR510444 is a novel microtubule disruptor
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ELR510444
CAS 1233948-35-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H16N2O2S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 37 mg/mL (100.42 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=C(C#N)S3)=CC=C2C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 368.47
Formelmasse 368.47
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death