Learn More
STEMCELL Technologies Eltrombopag
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
- Eltrombopag is a thrombopoietin receptor (TpoR) agonist (EC50 = 0.27 μM in a reporter assay) and an iron chelator (Erickson‐Miller et al.) Interaction between Eltrombopag and TpoR triggers proliferation and differentiation of human bone marrow progenitor cells into megakaryocytes and increases platelet growth and production (Erickson‐Miller et al.)
- Stimulates proliferation and differentiation of primary human CD34+ bone marrow cells into CD41+ megakaryocytes (Erickson‐Miller et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 496775-61-2 |
| Synonym | SB497115 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C25H22N4O4 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.