Learn More
Eltrombopag Olamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496438 10 mg 10 Milligramm
16432547 50 mg 50 Milligramm
16456726 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15306A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Eltrombopag Olamine (Eltrombopag diethanolamine salt) is an orally active thrombopoietin receptor nonpeptide agonist.
Eltrombopag Olamine owns thrombopoietic activity, and has been used to research low blood platelet counts with chronic immune thrombocytopenia. Eltrombopag Olamine can be used for the research of cardiovascular. Eltrombopag Olamine also has highly inhibitory effects against multidrug resistant Staphylococcus aureus. Eltrombopag Olamine can induce apoptosis in hepatocellular carcinomab (HCC) as well.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eltrombopag Olamine
CAS 496775-62-3
Farbe Reddish Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H36N6O6
Menge 10 mg
Synonym Eltrombopag diethanolamine salt SB-497115GR
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (88.55 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC(N/N=C3C(C)=NN(C4=CC=C(C)C(C)=C4)C/3=O)=C2O)=CC=C1)O.NCCO.NCCO
Molekulargewicht (g/mol) 564.63
Formelmasse 564.63
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation