Learn More
EMCN Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D8G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen EMCN
Klon 2D8G3
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17291516
Unterlagen ansehen
Proteintech
67854-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17281516
Unterlagen ansehen
Proteintech
67854-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The EMCN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human EMCN. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EMCN antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
EMCN
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human, Mouse
Primary
2D8G3
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
51705