Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für 1225 Vielfach-Vakuumfiltrationsgerät
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX2702555
278.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
EMD Millipore 1225 Vakuumkammer für die Probenahme | |
Laborfilterhalter oder Zyklone |
Erweiterungsbehälter für Probenbecher | |
Unsteril | |
59 mL |