Learn More
Merck 13 Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter, Nylonmembran
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
Marke: Merck SLGNX13NK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.39500kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über unsterile Millex™ Spritzenfilter mit Nylonmembran:- Nicht sterile Mille&XTRADE; Spritzenvorsatzfilter mit hydrophiler Nylonmembran sind mit einer breiten Palette von Lösungsmitteln kompatibel
- Erhältlich in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm und zwei Durchmessern für Ihre Anwendungsanforderungen
- Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
- Das Gehäusematerial aus Polypropylen beinhaltet eine geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen und bietet eine umfassende chemische Kompatibilität
Anwendungen: Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Klärung wässriger und organischer Lösungen
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Violett | |
Nylon | |
Unsteril | |
PP | |
1000/Packung | |
1000Pack | |
<10 ml | |
13 mm |
Ja | |
0,2 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter | |
13 mm |