Learn More
Merck 47 mm-Aerosolfilterhalter
Zur Vakuumfiltration von Luft oder anderen Gase aus Reinräumen/offenen Atmosphären/geschlossenen Systemen zur Partikelkontaminationsanalyse
Marke:  Merck XX5004740
1476.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10537651
  • 1720.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Aerosolfilterhalter sind für die Überwachung luftgetragener Partikel aus der Umgebung und/oder geschlossenen Systemen konzipiert. Wählen Sie das für Ihre Methode am besten geeignete Halterdesign. Die Aerosolfilterhalter sind in zwei Ausführungen erhältlich: offene Ausführung für die Probenahme in offener Atmosphäre und eine Standardausführung mit geschlossenem Anschluss und Einlass-Dispersionskammer. Anwendungen: Partikelkontaminationsüberwachung in Gasen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Vakuumfilterung von Luft aus Reinräumen zur Partikelkontaminationsanalyse
4 Zoll
2,7 in.
6,9 cm
1,1 cm
9,6 cm2
Laborfilterhalter oder Zyklone
10,2 cm
0.43 Zoll
4,7 cm