missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Certistain™ Rhodamine B Dye

Artikelnummer. p-4938832
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10143360

Marke: MilliporeSigma™ 1075990025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rhodamine B (C.I.45170) for microscopy. CAS 81-88-9, pH 3-4 (10g/l, H2O, 20°C).

Rhodamine B (C.I. 45170) is a dry dye for fluorescence Tb staining of bacteriological smears and histological tissue sections of human origin.The mechanism is a non-specific binding of fluorescence dye on a substrate, similar to the classical Ziehl-Neelsen method, although the heating of the Rhodamine B color solution can be avoided. The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.

Spezifikation

Menge 25 g
Typ Rhodamine B Dye
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluorescence Tb staining of bacteriological smears, histological tissue sections of human origin
Schmelzpunkt 199-201°C
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt