Learn More
MilliporeSigma™ Chromolith™ HighResolution RP-18 C18 Reversed Phase HPLC Column, Monolith, 4.6 mm x 100 mm
Column Format: Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 150 Å (Mesopore Size), 1.15 µm (Macropore Size); Column Phase: Reversed Phase
Marke:  MilliporeSigma™ 1520220001
Encompass
Artikelnummer. 15411675
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Column performance corresponds to sub-3μm particle packed columns and it is at least 50% higher compared to our standard Chromolith columns
  • Back-pressure still more than 2X lower compared to particulate packed columns
  • 30% longer column lifetime compared to particle packed columns
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen