Learn More
Merck Farbstandards
Filterfarbstandards für Kits zur Flüssigkeitsprobennahme
Marke:  Merck ASTM03701
239.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10106730
  • 279.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ASTM03701 ist ein ASTM-Farbstandarddiagramm
  • XX6210000 ist ein Diagramm mit den Farbstandards Babcock und Wilcox
Spezifikation
Spezifikation
Science
Edelstahl
14,48 x 9,25 x 4,92 in. (36,8 x 23,5 x 12,5 cm)
36,8 cm
12,5 cm
23,5 cm
ASTM, akademischer Standard für Kalifornien, Florida, National, New York, Texas
ASTM Farbtabelle
14,48 x 9,25 in.
14.48 Zoll
4,92 in.
9,25 in.
Für die Probenahme von Turbinenkraftstoffen, Wasser und anderen Flüssigkeiten durch Millipore Monitore zur Kontaminationsanalyse vor der gravimetrischen oder kolorimetrischen Analyse.