Learn More
Merck Fluoropore™ PTFE-Membranfilter
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
379.00 € - 1320.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 7 psi |
Farbe | Weiß |
Material | PTFE |
Porengröße | 0,45 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10772901
|
Merck
FHLP01300 |
13 mm |
379.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10084360
|
Merck
FHLP03700 |
37 mm |
685.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10208000
|
Merck
FHLP09050 |
90 mm |
1050.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10106190
|
Merck
FHLP14250 |
142 mm |
1320.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10617881
|
Merck
FHLP02500 |
25 mm |
555.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus auf Polyethylen hoher Dichte aufgebrachtem Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Bei Benetzung mit Methanol oder einer anderen oberflächenspannungssenkenden Flüssigkeit wird die Membran hydrophil
- Mittlere Dicke zwischen 145 und 200 μm, je nach Filtertyp
- Beständig gegen eine Vielzahl an Chemikalien
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Anwendungsbereiche:
Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln, Klärfiltration von Alkohollösungen, UV-Spektroskopie.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
8,0 l/min/cm2 | |
Filtermembranen |
7 psi | |
PTFE | |
Unsteril | |
Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln, Klärfiltration von Alkohollösungen, UV-Spektroskopie. | |
Hydrophob | |
Hydrophob |