Learn More
Merck Glasfaserfilter
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Marke: Merck AP2507500
107.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Überblick
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz: Millipore Filter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für qualitative Analysen und Vorfiltration, insbesondere bei stark kontaminierten Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen verwendet.Typ AP20
- Geringere Retention, höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
- Empfohlener Vorsatzfilter für 0,8 bis 8,0 µm-Filter
- Vorgelagerte Verwendung zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Typ AP25
- Die zusätzliche Dicke sorgt für die gleiche Retention und größere Schmutzaufnahmekapazität wie von AP20
- Empfohlener Vorsatzfilter für 0,9 bis 8 µm-Filter, insbesondere für proteinhaltige und stark kontaminierte Flüssigkeiten
- Vorgelagerte Verwendung zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Spezifikation
63,6 l/min/ cm2 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
0,8 bis 8 µm | |
Steril | |
Vorfiltration proteinhaltiger und stark kontaminierter Flüssigkeiten | |
Hydrophil | |
110 µg/cm2 | |
1022 °F | |
0.047 Zoll | |
Filtermembranen | |
2,9 in. | |
7,5 cm |
35 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
2 μm | |
5,8 ml/min/cm2 | |
Gehäuse AP25 | |
Binderharz | |
Glatt | |
550 °C | |
1200 µm | |
Hydrophil | |
7,5 cm |