Learn More
Merck Millex™ Filter: Einlass: weiblicher Luer-Lok; Auslass: männlicher Luer-Slip
Zum Schutz von Vakuumquellen vor Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit
389.00 € - 481.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schutz der Vakuumquellen vor Kontaminationen und Schäden durch Feuchtigkeit. Sterilisation der Umgebungsluft, die in die Fermentierungsgeräte gelangt. Filtration von Inkubatorgas als Kontaminationsschutz. Filtration von Stickstoff und Luft für die Trocknung flüssiger Proben |
Material (Membran) | PTFE |
Porengröße | 0,2 μm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10300121
|
Merck
SLFG025LS |
Steril | Schutz der Vakuumquellen vor Kontaminationen und Schäden durch Feuchtigkeit. Sterilisation der Umgebungsluft, die in die Fermentierungsgeräte gelangt. Filtration von Inkubatorgas als Kontaminationsschutz. Filtration von Stickstoff und Luft für die Trocknung flüssiger Proben |
481.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10499830
|
Merck
SLFG02550 |
Nicht steril | Schutz der Vakuumquellen vor Kontaminationen und Schäden durch Feuchtigkeit. Sterilisation der Umgebungsluft, die in die Fermentierungsgeräte gelangt. Filtration von Inkubatorgas als Kontaminationsschutz. Filtration von Stickstoff und Luft für die Trocknung flüssiger Proben |
389.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen vor Kontamination und Feuchtigkeitsschäden
- Mit hydrophoben PTFE-Membranen
- Gehäuse aus Polypropylen (außer SLFG-025-LS und -50, deren Gehäuse aus PVC besteht)
- Verschiedene Einlass-/Auslass-Kombinationen, einschließlich Stufenschlaucholive und 1/8 NPT
- Nicht steril, autoklavierbar, bidirektional
Anwendungsbereiche:
- Schutz von Vakuumpumpen vor Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit
- Sterilisation der Fermentern zugeführten Umgebungsluft
- Filtration von Gasen für Brutschränke zum Schutz vor Kontamination
- Filtration von Stickstoff und Luft vor dem Einsatz zum Trocknen flüssiger Proben
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Schutz der Vakuumquellen vor Kontaminationen und Schäden durch Feuchtigkeit. Sterilisation der Umgebungsluft, die in die Fermentierungsgeräte gelangt. Filtration von Inkubatorgas als Kontaminationsschutz. Filtration von Stickstoff und Luft für die Trocknung flüssiger Proben | |
0,2 μm | |
100 mL | |
2,5 cm |
Ja | |
PTFE | |
PTFE | |
25 mm |