Learn More
Merck Millex™ Filter: Einlass und Auslass für Latexschläuche
Schützt Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit. EMD Millipore Millex™ Filter: Einlass und Auslass für Latexschläuche bestehen aus robustem Polypropylen mit hydrophoben Membranen aus PTFE. Erhältlich mit Porengrößen von 0.2, 0.45 und 1.0 µm.
195.00 € - 1445.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Filterung von Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung mit analytischer Probenvorbereitung |
Material (Membran) | PTFE |
Porengröße | 1,0 μm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10518242
|
Merck
SLFA05010 |
1,0 μm | 10/Packung |
195.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10278040
|
Merck
SLFA05000 |
1,0 μm | 100/Packung |
1445.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit.Millex™ Filter:Einlass und Auslass für Latexschläuche bestehen aus robustem Polypropylen mit hydrophoben Membranen aus PTFE.Erhältlich mit den Porengrößen 0,2, 0,45 und 1,0 μm.
- Abgestufte Schlauchtülle mit weiblichem Luer-Slip-Anschluss innen
- Gehäuse aus Polypropylen mit hydrophober Fluoropore™ PTFE-Membran
- Nicht steril, autoklavierbar und bidirektional
- Spezifikationen der Filtereinheit:
- Filterdurchmesser 50 mm
- Höhe 71 mm
- Filtrierfläche 19.6 cm2
- Betriebsvolumen 4 l
- Maximaler Einlassdruck 60 psi
- Maximale Betriebstemperatur 121 °C
- Ideal für folgende Anwendungen:
- Schutz von Vakuumquellen gegen Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit
- Sterilisieren der Umgebungsluft vor dem Eintritt in Fermenter
- Filtern von Inkubatorgas zum Schutz vor Kontamination
- Filtern von Stickstoff und Luft zum Trocknen von flüssigen Proben
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Filterung von Vakuumquellen und Tank-/Bioreaktorbelüftung mit analytischer Probenvorbereitung | |
1,0 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Schlaucholive mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
50 mm |
Ja | |
PTFE | |
Nicht steril | |
PTFE | |
4 l | |
5 cm |