Learn More
Merck Millex™-GP50 sterile Filtereinheit
Schnelle Filterung mit geringer Proteinbindung
Marke: Merck SLGP05010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41850kg
Beschreibung
Schnelle Filtration mit geringer Proteinbindung
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.Merkmale & Vorteile
- Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
- 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
- Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen: Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Höhe: 7,1 cm | |
GP | |
PES | |
Steril | |
Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen | |
Eastar PLUS™ | |
10/Packung | |
113 °F | |
Millex-GP50-Filtereinheit | |
2,79 in. | |
5 cm |
Durchsichtig | |
Schlaucholive mit Luer-Slip-Innengewinde | |
Ja | |
Polyethersulfon | |
0,22 μm | |
19.6 cm2 | |
<1 ml | |
Schlaucholive mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Schlaucholive mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
45 °C | |
4 l | |
7.1 cm | |
5 cm |