Learn More
Merck Millex-HP Filtereinheit
Steriler Spritzenfilter mit einem Durchmesser von 33 mm und einer hydrophilen Polyethersulfon (PES)-Membran mit 0,45 μm Porengröße.
270.00 € - 1030.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen |
Gehäusematerial | Modifiziertes Acryl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12279299
|
Merck
SLHP033RS |
50er Packung |
270.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10418024
|
Merck
SLHP033RB |
250Pack |
1030.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Steril- und Klärfiltration.Wässrige und organische Lösungen
100% integritätsgeprüft
Einzeln verpackt
Gammasterilisiert (PES-Membran) sonst ETO-sterilisiert
Eingang Luer-Lok, weiblich
Ausgang Luer-Slip, männlich
NEU auch mit 33mm Durchmesser. Dank des 33mm Durchmessers der neuen Millex Filter ist ihre Filtrationsfläche fast 20% grösser als die unserer 25mm Filtereinheiten. Die grössere Filtrationsfläche erhöht die Fliessgeschwindigkeit und den Durchsatz. Die Filtration von Lösungen wird somit erleichtert, da der zum Leerdrücken der Spritze benötigte Druck verringert wird. Der maximale Gehäusedruck liegt bei 10 bar, wodurch eine schnellere Filtration der Lösungen ermöglicht wird. Das Gehäuse ist aus modifiziertem Acryl.
Auswahl an Membranen:
Die neuen Millex Filtereinheiten stehen mit drei Membranen zur Verfügung: Millipore Express™ PLUS (PES)-Membran, Zellulosemischester (MCE) und Durapore (PVDF):
Millex-GP Filtereinheiten sind mit der Millipore Express Plus (PES)-Membran ausgerüstet, die sich im Vergleich zu PES-Membranen der Konkurrenz durch eine einzigartige Kombination von Schnelligkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung auszeichnet. Millex-GP Filtereinheiten werden für die Sterilfiltration von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien und Zusätzen empfohlen
Millex Filtereinheiten mit Durapore™ (PVDF)-Membran sind die Spritzenvorsatzfilter mit der geringsten Proteinbindung auf dem Markt. Sie sind ideal zur Filtration von Proteinlösungen geeignet. Die 0,2μm Filtereinheiten sind für die Sterilfiltration vorgesehen. Grössere Porengrössen sind für die Klär- und Vorfiltration bestimmt
Millex-MF Filtereinheiten sind mit der Zellulosemischester (MCE)-Membran ausgerüstet, einer Membran für allgemeine Anwendungen, die sich durch zuverlässige Filtration von Wasser, Puffern oder anderen wässrigen Lösungen auszeichnet. Die 0,2μm Filtereinheiten sind für die Sterilfiltration vorgesehen. Grössere Porengrössen sind für die Klär- und Vorfiltration bestimmt.
Porengrösse: 0,45μm
φ: 33mm
Gehäuse: modif. Acryl
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Modifiziertes Acryl | |
33 mm |
0,45 μm | |
Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen | |
200 mL |