Learn More
Merck Millex™ sterile Spritzenvorsatzfilter: MCE-Membran – Blau
Für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt. EMD Millipore Millex™ sterile Spritzenfilter: MCE-Membranen sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten, die während des Filterzusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt wurden. Mit den Porengrößen 0.22, 0.45 und 0.80 μm, Filter von medizinischem Gütegrad sind ebenfalls erhältlich.
248.00 € - 810.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Produktcode | Marke | Menge | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10353242
|
Merck
SLAA033SB |
250Pack | 0,8 μm |
810.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10792393
|
Merck
SLAA033SS |
50Pack | 0,8 μm |
248.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Entwickelt für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen.Millex™ sterile Spritzenfilter:MCE-Membranen sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten, die während des Filterzusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt wurden.In 0,22, 0,45 und 0,8 μm Porengröße erhältlich; medizinische Filter erhältlich.
- Zu 100 % auf Integrität geprüft, einzeln verpackt und sterilisiert
- Weiblicher Luer-Lok™ Einlass und männlicher Luer-Slip-Auslass
- Hergestellt mit einem automatischen Prozess in einer kontrollierten Umgebung
- Das blaue Farbband zeigt klar an, welche Membran sich im Inneren befindet
- 0.22 μm-Filter sind sterilisiert
- Größere Poren für Klärung und Vorfiltration
- Mit Qualitätszertifikat
- Cellulosemischester für zuverlässige Allgemeinfiltration
- Verwendung für die Sterilisation/Klärung von Wasser, Puffern und Salzlösungen
- EtO-sterilisiert
- USP Klasse VI, biologische Tests für Kunststoffe
- Alle 33 mm-Filter tragen das CE-Zeichen und eignen sich für medizinische und Laboranwendungen außerhalb der USA
Compliance
Erfüllen die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für medizinische als auch labortechnische Anwendungen außerhalb der USA.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Blau | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Steril | |
<100 µl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
145 psi | |
45 °C | |
45 °C | |
Spritzenfilter | |
3,3 cm |
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. | |
Ja | |
0,8 μm | |
Klärung von Wasser, Puffern oder wässrigen Lösungen | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
113 °F | |
113 °F | |
Modifiziertes Acryl | |
100 mL |