Learn More
Merck MultiScreen™HTS 96-Well Reinigungsfilterplatten
Entwickelt, um spezifische Leistungskriterien für die Probenvorbereitungsmethodik zu erfüllen
650.00 € - 3510.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Klar |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10469363
|
Merck
MSNANLY50 |
50 |
3510.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10285453
|
Merck
MSNANLY10 |
10 |
650.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Automatisierungsfähige Multiscreen-Filterplatten
- Lysatklärung
Klärung bakterieller Zelllysate
Spezifikation
Standard | |
Klar | |
Nicht steril |
8 x 12 | |
96 |