Learn More
Merck MultiScreenHTS Solubisierungsfilterplatte
96-Well-Filterplatte, die speziell für Assays zur Bestimmung der wässrigen Löslichkeit entwickelt und optimiert wurde
768.00 € - 3680.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Membran | Polycarbonat |
Array | 8 x 12 |
Porengröße | 0,4 μm |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10637303
|
Merck
MSSLBPC50 |
50/Packung |
3680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10182792
|
Merck
MSSLBPC10 |
10 St./Packung |
768.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- System mit hohem Durchsatz zur Klassifizierung oder Quantifizierung der wässrigen Löslichkeit von in Lösungsmittel gelagerten Verbundbibliotheken als konzentrierte Lösung
- Analysezeit unter vier Stunden pro Test bei einer Probe von < 100 μg
- Geeignet für Automatisierungen, mit Feld für die Strichcodierung
- Validiert für hohe Arzneimittelrückgewinnung Membran- und Plattenmaterialien mit geringer Bindung
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Assays für Löslichkeit in Wasser |
Polycarbonat | |
0,4 μm | |
Styrol | |
Nicht steril |