Learn More
Merck Millipore Nährmedien
Speziell für die Anzucht von Mikroorganismen auf Membranfiltern entwickelt. Die Auswahl des Medientyps erfolgt anhand des Organismus und der analytischen Testanforderungen
N.V.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
---|---|
Form | Flüssig |
Herstellungsort | USA |
Verpackungsart | Ampulle |
Menge | 50 x 2 ml |
Beschreibung
Developed specifically for culturing microorganisms on membrane filters; select media type to match organism type and analytical test needs
- Jede Trockenpulvercharge für die Medienaufbereitung wird auf Reinheit geprüft und mit einer zufriedenstellenden Charge verglichen
- Jede m-Endo-Bouillon für die gesamte coliforme Charge und m-FC-Bouillon für die fäkale coliforme Analyse ist nach dem Safe Drinking Water Act zertifiziert
- QK-Chargenzertifikate in jedem Paket als zusätzliche Sicherheit für kritische Prozeduren
Bestellinformation
Nährmedien werden in flüssiger Form geliefert, verpackt in 2 ml-Kunststoffampullen. Kühl lagern, wie auf dem Etikett angegeben.
Spezifikation
2°bis 10 °C | |
USA | |
50 x 2 ml |
Flüssig | |
Ampulle |