Learn More
Merck Millipore Petrischalen und Petri-Pad™ Schalen
Mit oder ohne Saugeinlagen lieferbar
517.00 €
Benötigt: Bei flüssigen Medien Verwendung von sterilen Saugeinlagen (Bestellung Kat.-Nr. AP10 047 S0, 47 mm sterile Einlagen oder AP10 045 S1, Millipore Einlagenspender mit sterilen Einlagen)
| Produktcode | Marke | dimType | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | dimType | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
11993856
|
Merck Millipore
PD20047S5 |
517.00 €
600 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
Available with or without absorbent pads
Petrischalen
- Sterilisierte Petrischalen in der Größe 47 mm
- Geeignet für feste Agarmedien
- Die Schalen sind aus Polystyrolguss gefertigt
- Die vorsterilisierten Einwegschalen in der Größe 47 mm sind mit sterilisierten Saugeinlagen bestückt
- So lassen sich Aufwand und Kosten für das Bestücken mit Einlagen einsparen und Kontaminationen vermeiden
- Die Einlagen bestehen aus reiner Zellulose