Learn More
Merck Polypropylen-Vorfilter
Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln. EMD Millipore Vorfilter aus Polypropylen zeichnen sich durch eine große Schmutzaufnahmekapazität aus und eignen sich für allgemeine Vorfilterungsanwendungen sowie die Vorfilterung von Lösungsmitteln und entionisiertem Wasser und die Minderung der Keimbelastung.
Marke:  Merck AN5004700
214.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10480401
  • 238.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Widerstandsfähig gegen aggressive Lösungsmittel.Polypropylen-Vorfilter haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und eignen sich zur allgemeinen Vorfiltration und Vorfiltration von Lösungsmitteln, deionisiertem Wasser und zur Entkeimung.
Polypropylen-Vorfilter bieten eine hohe Partikelretention, eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und einen niedrigen Druckabfall. Sie sind für die Filtration von organischen Lösungsmitteln konzipiert, können aber bei angemessener Benetzung mit Alkohol auch für die Filtration von wässrigen Lösungen verwendet werden.Merkmale und Vorteile:•Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln •Vorfilter haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit Anwendungen:Allgemeine Vorfiltration und Klärung, geeignet für organische Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Unbedruckt
Weniger Lösungsmittel, deionisiertes Wasser und Keimbelastung
90 °C
0,005 in.
Vorfilter
4,7 cm
Deionisiert
5 μm
Hydrophob
72%
90 °C
150 µm
1,85 in.