Learn More
Merck Millipore Polypropylen-Vorfilter
Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln. EMD Millipore Vorfilter aus Polypropylen zeichnen sich durch eine große Schmutzaufnahmekapazität aus und eignen sich für allgemeine Vorfilterungsanwendungen sowie die Vorfilterung von Lösungsmitteln und entionisiertem Wasser und die Minderung der Keimbelastung.
Marke: Merck Millipore AN1204700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus 100 % reinen Polypropylenmedien
- Weite, thermale Kompatibilität
- Hohe Partikelretention, hohe Verschmutzungsauffangkapazität und geringer Druckabfall
- Für die Filtration von organischen Lösungsmitteln entwickelt
- Können nach ordnungsgemäßer Benetzung mit Alkohol auch für die Filtration von wässrigen Lösungen verwendet werden
Spezifikation
Weiß | |
Unbedruckt | |
1,2μm | |
Solvents, deionized water and bioburden reduction | |
Weiß | |
Hydrophob | |
90°C |
Entionisiertes Wasser | |
Polypropylen | |
4.7cm | |
90°C | |
Prefilter | |
35% | |
150μm |