Learn More
Merck™ Ersatz-Auffangkolben
Der größere Filterbereich gewährleistet eine schnelle, sterile Filtration von wässrigen Lösungen in Enghals- (33 mm-) oder Weithals- (45 mm-) Flaschen
N.V.
Beschreibung
- Steril, aus Polystyrol
- Geeignet als Auffangbehälter für Millipore Steritop™ Vakuumflaschenaufsatzfilter
- 45 mm breiter Hals mit Schraubverschluss
- Zur Aufbewahrung von sterilisierten oder filtrierten Flüssigkeiten
- Zur Laborfiltration