Learn More
Merck Samples of all three Luminata Western HRP
Western Blot Pakete mit unglaublichen Sparangeboten! Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie das Paket auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht!
Marke: Merck WBLUM0100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Proben aller drei Luminata Western HRP-Substrate für Antikörper aller Affinitäten- Luminata Classico Western HRP-Substrate, 100 ml (WBLUC0100)
- Luminata Crescendo Western HRP-Substrate, 100 ml (WBLUR0100)
- Luminata Forte Western HRP-Substrate, 100ml (WBLUF0100)
Spezifikation
Western Blotting, Bindungstests, Aminosäurenanalyse, N-terminale Proteinsequenzierung, Dot/Slot-Blotting, Glykoprotein-Visualisierung, Lipopolysaccharid-Analyse. | |
SNAP i.d.™Proteindetektionssystem | |
Luminata Starter-Kit | |
Luminata Classico Western HRP-Substrate, 100 ml (WBLUC0100) Luminata Crescendo Western HRP-Substrate, 100 ml (WBLUR0100) Luminata Forte Western HRP-Substrate, 100ml (WBLUF0100) |