Learn More
Merck Lösungsmittelfilterspender, 25 mm
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX6602500
809.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Ultrareinigen und dispensieren Sie kleine Mengen Lösungsmittel durch Zusammendrücken der Flasche. Dieser handdruckbetätigte Spender verfügt über einen Filterhalter mit Förderschlauch. Damit wird das gefilterte Lösungsmittel auf die Oberfläche geleitet.Merkmale & Vorteile
- Die integrierte Handpumpe macht eine externe Pumpe überflüssig
- Fasst bis zu 1 l Lösungsmittel
Anwendungen: Lösungsmittelfiltration vor der Kontaminationsanalyse, Lösungsmittelspülung von bearbeiteten Teilen und Sammelbehältern
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Abgabe kleiner Mengen Lösungsmittel durch Druckflaschenfunktion | |
Lösungsmittelfilterspender | |
31,8 cm | |
13,3 cm |
3,9 cm2 | |
Filterscheiben mit 25 mm Durchm. und Porengröße 1,2 µm, Neoprenkolben oder -stopfen, Filterhalter aus Edelstahl, PTFE-Dichtungen oder Schläuche, Glaskrümmer oder Dosierdüse | |
12,51 in. | |
5.23 Zoll |