Learn More
MilliporeSigma™ TLC Silica Gel 60 F254: 25 Glass plates, 20 x 20cm
Artikelnummer. 15372852
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 15372852
Marke: MilliporeSigma™ 1057150001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Allows analyzation of any substance when combined with suitable mobile phase
  • Combination of unmodified silica gel 60 and polymeric binder for hard and adherent surface, resistant to crack and damage
  • Dense plate coating ensuring narrow bands and maximum sample separation efficiency
  • Layer thickness of 250μm with mean particle size of 10 to 12μm
  • Green fluorescencing inorganic florescent indications for UV detection of colorless substance
  • Disposable
  • Fibre case packaging
  • In-process control in drug synthesis
  • Identity and stability testing of drugs
  • Quality control of pharmaceuticals, food and environmental samples
  • Residue analysis in food and environmental samples
Spezifikation
Analysezeit 20 to 200 min.
Trägermaterial Glas
Material Silica Gel 60 F254
Partikelgröße 10 to 12 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25/Pk.
Typ Classical Silica TLC Plate
Anregungswellenlänge 254 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-Process Control in Drug Synthesis, Identity and Stability Testing of Drugs, Quality Control of Pharmaceuticals, Food and Environmental Samples, Residue Analysis in Food and Environmental Samples
Anzahl Proben 10.0
Partikelgrößenverteilung 5 to 20 μm
Porenvolumen 0.8 mL/g
Sorbens Silica Gel 60 F254
Spezifische Oberfläche 520 m2/g
Dicke (metrisch) 250 μm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.0011 in.
Höhe (metrisch) 30 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.