Learn More
Merck Ultrafree™-MC Zentrifugalfilter
Idealer Zentrifugalfilter für Proteinextraktion, Proteinaufreinigung und Probenvorbereitung. Der Ultrafree-MC Zentrifugalfilter ist ein Einwegfilter zur einmaligen Verwendung.
Marke:  Merck UFC30LG25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10065331
  • 272.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Idealer Zentrifugalfilter für Proteinextraktion, Proteinaufreinigung und Probenvorbereitung.Der Ultrafree-MC Zentrifugalfilter ist ein Einwegfilter zur einmaligen Verwendung.
Ultrafree™-MC (0,5 ml) und Ultrafree™-CL (2 ml) Zentrifugaleinheiten sind Einwegfilter zur einmaligen Verwendung für die Entfernung von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Einheiten sind in zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 µm) für eine schnelle Filtration und eine hohe reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5 ml-Röhrchen (-MC) und 15 ml-Röhrchen (–CL).
  • Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
  • Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
  • Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
  • Zur Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5 ml-Röhrchen
Anwendungen
  • Entfernung von Partikeln und Fällungsmitteln aus wässrigen und einigen Lösungsmittel-basierten Proben
  • Ideal für den Einsatz mit Protein- und Nukleinsäure-Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,2 μm
0,2 cm2
PTFE
0,4 mL
10,6 mm
PTFE
Nicht steril
Für die Entfernung von Partikeln und Präzipitaten aus wässrigen und einigen Lösungsmittel-basierten Proben
Zentrifugenfilter
45 mm