Learn More
EMD638683 R-Form, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16492467 50 mg
16456358 10 mg
16448947 5 mg
16436666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492467 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15193A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress EMD638683 R-Form is the R-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
EMD638683 R-Form is the R-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EMD638683 R-Form
CAS 1184940-47-3
Farbe Pink
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H18F2N2O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 180 mg/mL (494.04 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1=C(CC)C(C(NNC([C@H](O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 364.34
Formelmasse 364.34
Reinheit (%) 99.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism