Learn More
Emixustat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493807 50 mg 50 Milligramm
16487676 100 mg 100 Milligramm
16450328 5 mg 5 Milligramm
16430326 2 mg 2 Milligramm
16417868 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493807 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19720
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Emixustat, a novel visual cycle modulator, is an inhibitor of the visual cycle isomerase with an IC50 value of 4.4 nM in vitro.
Emixustat, a novel visual cycle modulator, is an inhibitor of the visual cycle isomerase with an IC50 value of 4.4 nM in vitro.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emixustat
CAS 1141777-14-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25NO2
Menge 50 mg
Synonym ACU-4429
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (379.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (163.26 mM)
SMILES O[C@H](CCN)C1=CC(OCC2CCCCC2)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 263.38
Formelmasse 263.38
Reinheit (%) 98.74%
Güte Research
Physikalische Form Oil
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism