Learn More
Emodin, TRC
Artikelnummer. 30007262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007262 50 mg 50 Milligramm
30004058 25 mg 25 Milligramm
30006242 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE52300050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-82-1
Summenformel C15 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-, Anthraquinone, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl- (8CI), 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 1,6,8-Trihydroxy-3-methylanthraquinone, 3-Methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, 4,5,7-Trihydroxy-2-methylanthraquinone, Archin, Emodin, Emodol, Frangula emodin, Frangulic acid, NSC 408120, NSC 622947, Rheum emodin, Schuttgelb
IUPAC-Name 1,3,8-Trihydroxy-6-Methylanthracen-9,10-Dion
SMILES Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emodin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Formelmasse 270.0528
Reinheit (%) >95%