Learn More
Emricasan, MedChemExpress
Beschreibung
Emricasan (PF 03491390) is an orally active and irreversible pan-caspase inhibitor. Emricasan inhibits Zika virus (ZIKV)-induced increases in caspase-3 activity and protected human cortical neural progenitors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Emricasan |
| CAS | 254750-02-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H27F4N3O7 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | PF 03491390 IDN-6556 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (175.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=C(C(F)=C(C=C1F)F)OCC([C@@H](NC([C@@H](NC(C(NC2=C(C=CC=C2)C(C)(C)C)=O)=O)C)=O)CC(O)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 569.5 |
| Mehr anzeigen |