Learn More
Emtricitabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471856
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471856 500 mg -
16433357 50 mg 50 Milligramm
16417306 100 mg 100 Milligramm
16401266 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471856 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17427
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emtricitabine
Physikalische Form Solid
CAS 143491-57-0
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H10FN3O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym BW1592
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.45 mM)
SMILES O=C1N=C(N)C(F)=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Formelmasse 247.25
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research