Learn More
Enasidenib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16447588
Marke: Medchem Express HY18690
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enasidenib
CAS 1446502-11-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17F6N7O
Menge 10 mg
Synonym AG-221
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 473.38
Formelmasse 473.38
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.