missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enasidenib mesylate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16437516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16437516 100 mg -
16457588 10 mg 10 Milligramm
16453607 50 mg 50 Milligramm
16410068 5 mg 5 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16437516

Marke: Medchem Express HY18690A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.

Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Enasidenib mesylate
CAS 1650550-25-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21F6N7O4S
Menge 100 mg
Synonym AG-221 mesylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.60 mM)
SMILES CS(=O)(O)=O.CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 569.48
Formelmasse 569.48
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.