Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfilteranschlüsse
Verwenden Sie diese hochwertigen O-Ringe und andere Endverbindungen für Ihre Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Filter.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-812
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Verwenden Sie diese hochwertigen O-Ringe und andere Endverbindungen für Ihre Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Filter. Die Endverbindungen bleiben beim Filterwechsel eingebaut und reduzieren so die Kosten für sauberes Gas.
- Integriert Nadelventile, die Leitungen schließen und Kontamination verhindern
- Die Endverbindungen messen 0,125 in. (0,3 cm) oder 0,25 in. (0,6 cm)
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Click-On Inline-Filter | |
0,25 in. | |
Stahl | |
Endanschluss aus Stahl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.