Learn More
Thermo Scientific™ Endonuclease V, T.maritima (5 U/μL)
Artikelnummer. 10785441 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 E
Packungsgröße:
250 Einheiten
Artikelnummer. 10785441
Marke: Thermo Scientific™ EN0141
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Degradieren Sie DNA mit Endonuklease V, T. maritima (Endo V), einer 3'-Endonuklease, die an der DNA-Reparatur beteiligt ist und das Entfernen desaminierter Basen aus geschädigter DNA initiiert.
Endonuklease V, T. maritima (Endo V), ist eine 3'-Endonuklease, die an der DNA-Reparatur beteiligt ist, die die Entfernung von desaminierten Basen einschließlich Uracil, Hypoxanthin und Xanthin aus beschädigter DNA auslöst (siehe Abb. 1).
Endonuklease V ist auch für abasische Stellen und Harnstoffstellen, Basenpaar-Diskrepanzen, flap- und Pseudo-Y-Strukturen sowie für kleine Insertionen bzw. Deletionen in DNA-Molekülen aktiv. Die Spaltstelle wird von Endonuklease V an der zweiten Phosphodiesterbindung 3‘ an eine Läsion erzeugt.
Highlights
  • Optimale Aktivität bei Temperaturen von 65 bis 70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Enzym Endonuklease
Menge 250 E
Produkttyp Endonuklease V