Learn More
Endophenazin A, TRC
Artikelnummer. 30384059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384059 1 mg
30369459 25 mg
30369335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5554801MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86125-71-5
Summenformel C18H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 292.33
Synonym 9-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-1-phenazinecarboxylic Acid, 9-(3-Methyl-2-butenyl)-1-phenazinecarboxylic Acid
IUPAC-Name 9-(3-Methylbut-2-Enyl)Phenazin-1-Carbonsäure
SMILES CC(=CCc1cccc2nc3cccc(C(=O)O)c3nc12)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Endophenazine A
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
Formelmasse 292.1212