Learn More
Lonza™ Endothelzellen-Wachstumsmedium-2 Bulletkit
Beschreibung
Medienprodukte werden in mehreren Formaten geliefert:
- Basalmedium – enthält keine Wachstumsfaktoren, Zytokine oder Supplemente
- SingleQuots™ Kit – Wachstumsfaktoren, Zytokine und Supplemente
- BulletKit™– Basalmedium und SingleQuots™ Kit in einer Packung
- EGM™-2 BulletKit™ – optimiert für bestimmte HUVECs sowie endotheliale Zellen der Aorta und der Pulmonalarterien.Enthält 2 % FKS und VEGF zur schnellen Proliferation.Enthält kein BBE.
- EGM™ BulletKit™ – optimiert für HUVECs Kat.-Nr. CC-2517 und CC-2519, enthält 2 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.
- Neu!EGM™-Plus BulletKit™– Weiterentwickelte Version des EGM™ Mediums.Optimiert für HUVECs Kat.-Nr. CC-2935.Enthält 2 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.Schnellere Proliferation als HUVECs, die in EGM™ Medium isoliert wurden.
- EGM™-2MV-BulletKit™ – Koronar- und Beckenarterien, humane mikrovaskuläre endotheliale Zellen, enthält 5 % FKS und VEGF zur schnellen Proliferation.Enthält kein BBE.
- EGM™-MV BulletKit™ – Microvaskuläre Zellen aus Rindern, enthält 5 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wachstumsmedium |
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | Kein BBE (Rinderhirnextrakt), hEGF, Hydrocortison, GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B), FKS (fötales Kälberserum) 10 ml, VEGF, hFGF-B, R3-IGF-1, Ascorbinsäure, Heparin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- EGM-2 Endothelial SingleQuots Kit
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Gentamicin,sulfate