Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endotoxin-Inhibitor
Artikelnummer. 15465719
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15465719 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 15465719
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63502.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich bei der Prophylaxe und Behandlung von LPS-vermittelten Krankheiten; bindet an und neutralisiert Endotoxin von gramnegativen Bakterien
CAS 147396-10-9
Summenformel Gehäuse C55H97N15O12S2
Formelmasse 1224,60
Synonym H-Lys-Thr-Lys-Cys-Lys-Phe-Leu-Lys-Lys-Cys-OH; Lys-Thr-Lys-Cys-Lys-Phe-Leu-Lys-Lys-Cys, Disulfidbrücke:Cys4- Cys10
Produkttyp Endotoxin-Inhibitor
Form Pulver
InChI-Schlüssel ZMJQAGFRHOLBKF-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CSSCC(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC1=O)C(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCCN)C(C)O
IUPAC-Name 22-{6-amino-2-[2-(2,6-diaminohexanamido)-3-hydroxybutanamido]hexanamido}-7,10,19-tris(4-aminobutyl)-16-benzyl-13-(2-methylpropyl)-6,9,12,15,18,21-hexaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17,20-hexaazacyclotricosane-4-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 1224.59