Learn More
ENMD-2076, MedChemExpress
Beschreibung
ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ENMD-2076 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 934353-76-1 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H25N7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.56 mM) |
| SMILES | CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1 |
| Mehr anzeigen |