missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enoxacin, TRC

Artikelnummer. 30008728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008728 500 mg 500 Milligramm
30134407 5 g 5 Gramm
30133433 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE557600500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 74011-58-8
Summenformel C15 H17 F N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 320.32
Synonym 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)- (9CI, ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid (ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-4-ium-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylate, AT 2266, CI 919, Enofloxacin, Enofloxacine, Enoksetin, Enoxacine, ENOXOR, Flumark, MeSH ID: D015365, NSC 629661, PD 107779, Penetrex, Penetrex (pharmaceutical)
IUPAC-Name 1-Ethyl-6-Fluor-4-Oxo-7-Piperazin-1-yl-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Enoxacin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Formelmasse 320.1285
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.